Läs mer
1,4-Butanediol dimethacrylate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310453
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310453 1 ml
1 options
Produktkod. 30310453 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10861330AL100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Butanediol Dimethacrylate
CAS 2082-81-7
Analyt- eller komponentnamn 1,4-Butanediol Dimethacrylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H18 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,4-butanediyl ester (9CI), Methacrylic acid, tetramethylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,4-Butanediol, dimethacrylate (8CI), 1,4-Butylene dimethacrylate, 1,4-Butylene glycol dimethacrylate, 1,4-Tetramethylene dimethacrylate, BDDMA, BDMA, Butanediol dimethacrylate, DMM 4, Light Ester 1.4BG, Mhoromer MFM 405, NK Ester BD, Oligotetramethylene glycol dimethacrylate, SR 214, SR 214B, SR 214E, Sartomer 214, Tetramethylene dimethacrylate, Tetramethylene glycol dimethacrylate, Tetramethylene methacrylate, Visiomer 1,4-BDDMA, n-Butane-1,4-diyl dimethacrylate, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-(1,4-butanediyl) ester
InChI formel InChI=1S/C12H18O4/c1-9(2)11(13)15-7-5-6-8-16-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3
LEDER CC(=C)C(=O)OCCCCOC(=O)C(=C)C
IUPAC-namn 4-(2-methylprop-2-enoyloxy)butyl 2-methylprop-2-enoate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 226.2689
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 226.1205 g/mol