missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,4-Butanediol Dimethylacrylate, TRC

Produktkod. 30179827
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179827 500 mg
30179931 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179827 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB710033500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2082-81-7
Molekylformel C12 H18 O4
Molekylvikt (g/mol) 226.2689
Synonym 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,4-butanediyl ester (9CI), Methacrylic acid, tetramethylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,4-Butanediol, dimethacrylate (8CI), 1,4-Butylene dimethacrylate, 1,4-Butylene glycol dimethacrylate, 1,4-Tetramethylene dimethacrylate, BDDMA, BDMA, Butanediol dimethacrylate, DMM 4, Light Ester 1.4BG, Mhoromer MFM 405, NK Ester BD, Oligotetramethylene glycol dimethacrylate, SR 214, SR 214B, SR 214E, Sartomer 214, Tetramethylene dimethacrylate, Tetramethylene glycol dimethacrylate, Tetramethylene methacrylate, Visiomer 1,4-BDDMA, n-Butane-1,4-diyl dimethacrylate, 1,4-Butanediol Dimethacrylate, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-(1,4-butanediyl) ester
IUPAC-namn 4-(2-methylprop-2-enoyloxy)butyl 2-methylprop-2-enoate
LEDER CC(=C)C(=O)OCCCCOC(=O)C(=C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,4-Butanediol Dimethacrylate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18O4/c1-9(2)11(13)15-7-5-6-8-16-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3
Formel vikt 226.1205
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.