Läs mer
1,4-Butanediol Dimethylacrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Butanediol Dimethacrylate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O4/c1-9(2)11(13)15-7-5-6-8-16-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3 |
| Formel vikt | 226.1205 |