Läs mer
1,4-butanediol, LoGiCal
Produktkod. 30458350
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458350 10 mg
1 options
Produktkod. 30458350 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1275.52
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Butanediol
CAS 110-63-4
Analyt- eller komponentnamn 1,4-Butanediol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H10 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,4-Butanediol, 1,4-Butylene glycol, 1,4-Dihydroxybutane, 1,4-Tetramethylene glycol, 1,4BD, Butylene glycol, Dabco DBO, Diol 14B, NSC 406696, Polycure D, Sucol B, Tetramethylene 1,4-diol, Tetramethylene glycol, Vibracure A 250, ZM 0025
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER OCCCCO
IUPAC-namn butan-1,4-diol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 90.12
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 90,0681 g/mol