Läs mer
1,4 Butandiol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11415865 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
16 L
4 L
6 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415865 4 x 4 L 16 L
11410156 1 L 1 L
11435416 4 L 4 L
11471135 6 x 1 L 6 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11415865 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0230002316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14375.00 SEK
    13694.03 SEK / 16 L
    Save 680.97 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
1,4 Butandiol Certified Grade, Clear oljig vätska
  • 1,4 Butandiol och dess derivat används vid tillverkning av teknisk plast, polyuretaner, lösningsmedel, elektroniska kemikalier och elastiska fibrer.
Kemiska identifierare
CAS 110-63-4
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD00002968
Synonym Butane-1,4-diol, 1,4-Butyleneglycol, 1,4-Dihdyroxybutane, Tetramethylene 1,4-diol
Specifikationer
Smältpunkt 16 °C (litteratur)
Färg ≤10 (APHA)
Densitet 1,017 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kokpunkt 230 °C (litteratur)
Flampunkt 110 °C / 273,2 °F (bokstavligen)
Anteckningar om analysprocent ≥99,0 %
Molekylformel HO(CH2)4OH
Brytningsindex n20/D 1.445 (Lit.)
Kvantitet 4 x 4 L
Beilstein 1633445
Ångdensitet 3,1 g/L (jämfört med luft) (Bokstavlig)
Ångtryck < 1 hPa vid 20 °C (bokstavligen)
Kvalitet Certifierad
Fysisk form Oljig vätska