Läs mer
1,4-Butanediol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15898560
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898560 1 L 1 L
15808570 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15898560 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8015321000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-63-4
Kvalitet Research
Molekylformel HO(CH2)4OH
Molekylvikt (g/mol) 90.12
Specifikationer
Smältpunkt 19.5°C to 20.0°C
Densitet 1.02 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 228°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00002968
Kvantitet 1 L
Synonym 1,4-Butanediol, 1,4-Butylene glycol, 1,4-Butanediol