Läs mer
1,4-Butanedisulfonic Acid (contains ~40% water), TRC
Produktkod. 30008264
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008264 5 g
30011189 10 g
30009514 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2820605G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27665-39-0
Molekylformel C4H10O6S2
Molekylvikt (g/mol) 218.25
Synonym 1,4-Disulfobutane
IUPAC-namn butane-1,4-disulfonic acid
LEDER OS(=O)(=O)CCCCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Butanedisulfonic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H10O6S2/c5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10)
Formel vikt 217.9919