missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Butanedisulfonic Acid (contains ~40% water), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Butanedisulfonic Acid |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O6S2/c5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10) |
| Formel vikt | 217.9919 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?