Läs mer
1,4-Butanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Butanediyl Bismethanethiosulfonate |
| CAS | 55-99-2 |
| Molekylformel | C6 H14 O4 S4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O4S4/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)SCCCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 1,4-bis(methylsulfonylsulfanyl)butane |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.43 |
| Formel vikt | 277.9775 |