Läs mer
1,4-Butanesulton, 99 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
1,4-Butanesulton är ett alkyleringsmedel som används inom syntetisk kemi. Det fungerar som ett träskyddsmedel. Det används som en mellanprodukt av det organiska sulfoneringsmedlet. Vidare används det som ett råmaterial för elektroplätering av mellanprodukter. Utöver detta finner den tillämpning i aktiva farmaceutiska ingredienser, fotografiska material, litiumbatterier och ytaktiva ämnen.
Löslighet
Blandbar med kloroform och metanol. Något blandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Butanesultone |
| Smältpunkt | 12 °C till 15 °C |
| Densitet | 1.335 |
| Kokpunkt | 114 °C till 116 °C (1,5 mmHg) |
| Flampunkt | 153 °C (307 °F) |
| Brytningsindex | 1.464 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 110588 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Blandbar med kloroform och metanol. Lätt blandbar med vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.