Läs mer
1,4-Butanesulton, 99 %
Produktkod. 11326746
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326746 100 g 100g
11316746 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03992.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1633-83-6 | C4H8O3S | 136,17 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
1,4-Butanesulton är ett alkyleringsmedel som används inom syntetisk kemi. Det fungerar som ett träskyddsmedel. Det används som en mellanprodukt av det organiska sulfoneringsmedlet. Vidare används det som ett råmaterial för elektroplätering av mellanprodukter. Utöver detta finner den tillämpning i aktiva farmaceutiska ingredienser, fotografiska material, litiumbatterier och ytaktiva ämnen.
Löslighet
Blandbar med kloroform och metanol. Något blandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1633-83-6
Molekylformel C4H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 136.17
MDL-nummer MFCD00006584
InChI-nyckel MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
PubChem CID 15411
IUPAC-namn oxatian 2,2-dioxid
LEDER O=S1(=O)CCCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Butanesultone
Smältpunkt 12 °C till 15 °C
Densitet 1.335
Kokpunkt 114 °C till 116 °C (1,5 mmHg)
Flampunkt 153 °C (307 °F)
Brytningsindex 1.464
Kvantitet 100 g
Beilstein 110588
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbar med kloroform och metanol. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 136.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.