Läs mer
1,4-Butanesultone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15891101
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891101 250 mL 250ml
15881101 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15891101 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8206650250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1633-83-6
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 136.17
Specifikationer
Smältpunkt 12.5°C to 15.0°C
Densitet 1.34 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 153°C/19 hPa
MDL-nummer MFCD00006584
Kvantitet 250 mL
Synonym 1,4-Butanesultone, 4-Hydroxy-1-butanesulfonic acid δ-sultone, 1,4-Butanesultone