missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(4-Carboxybutyl)-3,7-dimethylxanthine, TRC

Produktkod. 30367004
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367004 10 mg
30352928 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30367004 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17768010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 38975-44-9
Molekylformel C12H16N4O4
Molekylvikt (g/mol) 280.28
Synonym 1-(4'-Carboxybutyl)-3,7-dimethylxanthine, 2,3,6,7-Tetrahydro-3,7-dimethyl-2,6-dioxo-1H-purine-1-pentanoic Acid, Pentoxifylline M4
IUPAC-namn 5-(3,7-dimethyl-2,6-dioxopurin-1-yl)pentanoic acid
LEDER CN1C(=O)N(CCCCC(=O)O)C(=O)c2c1ncn2C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(4-Carboxybutyl)-3,7-dimethylxanthine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16N4O4/c1-14-7-13-10-9(14)11(19)16(12(20)15(10)2)6-4-3-5-8(17)18/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18)
Formel vikt 280.1172
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.