missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[4-Chloro-2-(1’-hydroxy-1’-methylbenzyl)phenyl]-3-ethyl-2-thio-urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-Chloro-2-(1'-hydroxy-1'-methylbenzyl)phenyl]-3-ethyl-2-thio-urea |
| CAS | 21740-97-6 |
| Molekylformel | C17 H19 Cl N2 O S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-[4-Chloro-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl]-N'-ethyl-thiourea |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-3-19-16(22)20-15-10-9-13(18)11-14(15)17(2,21)12-7-5-4-6-8-12/h4-11,21H,3H2,1-2H3,(H2,19,20,22) |
| LEDER | CCNC(=S)Nc1ccc(Cl)cc1C(C)(O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-[4-chloro-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl]-3-ethylthiourea |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.864 |
| Formel vikt | 334.091 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?