Läs mer
1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)-3-hydroxypyrazole |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClN2O2/c10-6-1-2-7(8(13)5-6)12-4-3-9(14)11-12/h1-5,13H,(H,11,14) |
| Formel vikt | 210.0196 |