missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, TRC

Produktkod. 30364675
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364675 50 mg
30356356 250 mg
30364110 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30364675 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC42399550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 512165-97-8
Molekylformel C9 H7 Cl N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 210.617
Synonym 3H-Pyrazol-3-one, 1-(4-chloro-2-hydroxyphenyl)-1,2-dihydro-, BF 500-8, 500-M85, M500F085
IUPAC-namn 1-(4-chloro-2-hydroxyphenyl)pyrazol-3-ol
LEDER Oc1ccn(n1)c2ccc(Cl)cc2O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)-3-hydroxypyrazole
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7ClN2O2/c10-6-1-2-7(8(13)5-6)12-4-3-9(14)11-12/h1-5,13H,(H,11,14)
Formel vikt 210.0196
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.