Läs mer
1-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4-dimethylpentan-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4-dimethylpentan-3-one |
| CAS | 1539797-51-7 |
| Molekylformel | C14H19ClO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19ClO2/c1-14(2,3)13(16)8-6-10-5-7-11(15)12(9-10)17-4/h5,7,9H,6,8H2,1-4H3 |
| LEDER | COc1cc(CCC(=O)C(C)(C)C)ccc1Cl |
| IUPAC-namn | 1-(4-chloro-3-methoxyphenyl)-4,4-dimethylpentan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.75 |
| Formel vikt | 254.1074 |