missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(4-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)urea, TRC

Produktkod. 30362982
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362982 10 mg
30358046 100 mg
30362140 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30362982 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC59619510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1129683-83-5
Molekylformel C14H10ClF3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 330.69
Synonym N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N'-(4-hydroxyphenyl)urea
IUPAC-namn 1-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)urea
LEDER Oc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(4-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)urea
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10ClF3N2O2/c15-12-6-3-9(7-11(12)14(16,17)18)20-13(22)19-8-1-4-10(21)5-2-8/h1-7,21H,(H2,19,20,22)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.