missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(4-Chloro-Benzhydryl)-4-Nitroso-Piperazine, TRC

Produktkod. 30179797
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179797 100 mg
30180241 25 mg
30180022 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179797 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC120540100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2005-04-1
Molekylformel C17 H18 Cl N3 O
Molekylvikt (g/mol) 315.8
Synonym Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-nitroso-, Piperazine, 1-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-4-nitroso- (7CI,8CI), 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-nitrosopiperazine, 1-(4-Chloro-benzhydryl)-4-nitroso-piperazine, 1-[(4-Chlorophenyl)Phenylmethyl]-4-Nitrosopiperazine, N-Nitroso Hydroxyzine Impurity;
IUPAC-namn 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-4-nitrosopiperazine
LEDER Clc1Ccc(Cc1)C(N2Ccn(Cc2)N=O)C3Ccccc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(4-Chloro-Benzhydryl)-4-Nitroso-Piperazine
Analyt- eller komponentnamn 1-(4-Chloro-Benzhydryl)-4-Nitroso-Piperazine
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C17H18ClN3O/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-10-12-21(19-22)13-11-20/h1-9,17H,10-13H2
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 315.1138
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.