missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Chloro-phenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,3,4-triazol-1-yl-methyl)-pentan-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Chloro-phenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,3,4-triazol-1-yl-methyl)-pentan-3-ol |
| CAS | 97821-63-1 |
| Molekylformel | C16 H22 Cl N3 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | α-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-4H-1,2,4-triazole-4-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-11-18-19-12-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cnnc2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-4-ylmethyl)pentan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.818 |
| Formel vikt | 307.145 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?