Läs mer
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10288373 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10288373 1 g Glass bottle 1g
10444515 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10288373 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391950010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 23145-88-2
Molekylformel C11H15ClN2
Molekylvikt (g/mol) 210.705
MDL-nummer MFCD00040791
InChI-nyckel GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorobenzyl piperazine, 1-4-chlorophenyl methyl piperazine, 4-chlorobenzylpiperazine, 1-4-chlorobenzyl-piperazine, 1-4-chloro-benzyl-piperazine, 1-4-chloro benzyl piperazine, n-4-chlorobenzyl piperazine, 4-chlorophenyl methyl piperazine, norhomochlorcyclizine, chlorobenzylpiperazin
PubChem CID 134826
IUPAC-namn 1-[(4-chlorophenyl)methyl]piperazine
LEDER C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Densitet 1.1400g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5560 to 1.5580 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 210.71
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid