Läs mer
1-(4-Chloromethyl-2-thiazoyl)guanidine Hydrochloride Salt, TRC
Produktkod. 30179878
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30179878 1 g
1 options
Produktkod. 30179878 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3695451G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69014-12-6
Molekylformel C5 H7 Cl N4 S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 227.11
IUPAC-namn 1-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]guanidine;hydrochloride
LEDER Cl.NC(=N)Nc1nc(CCl)cs1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chloromethyl-2-thiazoyl)guanidine Hydrochloride Salt
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H7ClN4S.ClH/c6-1-3-2-11-5(9-3)10-4(7)8;/h2H,1H2,(H4,7,8,9,10);1H
Formel vikt 225.9847