Läs mer
1-(4-klorfenetyl)-5-oxo-3-pyrrolidinkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10743443
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10743443 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10753443 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10743443 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00129DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 368870-06-8
Molekylformel C13H14ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 267.709
MDL-nummer MFCD01330893
InChI-nyckel IMVZABZPKCETQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenethyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-2-4-chlorophenyl ethyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-chlorophenethyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, maybridge3_004495, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 1-2-4-chlorophenyl ethyl-5-oxo
PubChem CID 2779686
IUPAC-namn 1-[2-(4-klorfenyl)etyl]-5-oxopyrrolidin-3-karboxylsyra
LEDER C1C(CN(C1=O)CCC2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenethyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 267.71
Procent renhet 97%