Läs mer
1-(4-Chlorophenoxy)-4-nitrobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Chlorophenoxy)-4-nitrobenzene |
| CAS | 1836-74-4 |
| Molekylformel | C12H8NO3Cl |
| Kvantitet | 500 mg |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.65 |
| Formel vikt | 249.0193 |