Läs mer
1-(4-klorfenyl)-1-cyklobutankarboxylsyra, 94 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10478140 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10478140 25 g Glasflaska 25g
10732791 5 g Glasflaska 5g
11944991 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10478140 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170720250
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 50921-39-6
Molekylformel C11H11ClO2
Molekylvikt (g/mol) 210.66
InChI-nyckel XYSRHOKREWGGFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclobutane-1-carboxylic acid, 1-p-chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-209kr1, 1-4chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, 1 4-chlorophenyl cyclobutane carboxylic acid, 1-4 chlorophenyl-cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chloro phenyl cyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 602761
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)cyklobutan-1-karboxylsyra
LEDER C1CC(C1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarboxylic acid
Smältpunkt 80,0 °C till 90,0 °C
Färg Lila till gul
Kvantitet 25 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 92% min. (HPLC)
Linjär formel ClC6H4C4H6CO2H
Formel vikt 210.66
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.