Läs mer
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, 95%
Produktkod. 10730681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10730681 25 g Glasflaska 25g
10723561 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10730681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170760250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 58880-37-8 | C13H14ClO2 | 237.70 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58880-37-8
Molekylformel C13H14ClO2
Molekylvikt (g/mol) 237.70
MDL-nummer MFCD00019350
InChI-nyckel UPNXUJXIIZGXLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-1cuiq, 4-chlorophenylcyclohexanecarboxylic acid, 4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylicacid
PubChem CID 100873
LEDER [O-]C(=O)C1(CCCCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid
Smältpunkt 150°C to 156°C
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
Färg Grå
CAS Max % 100.0
Kvantitet 25 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Powder and Granules
Analysprocentintervall 95%
Linjär formel ClC6H4(C6H10)COOH
IUPAC-namn 1-(4-chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylate
Formel vikt 238.71
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.