Läs mer
1-(4-klorfenyl)-1-cyklopentankarboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10578863 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10578863 100 g Glasflaska 100g
10235830 5 g Glasflaska 5g
10327390 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10578863 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 161571000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 80789-69-1
Molekylformel C12H13ClO2
Molekylvikt (g/mol) 224.69
MDL-nummer MFCD00001373
InChI-nyckel QJNFJEMGWIQMJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclopentane-1-carboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, asischem d50961, timtec-bb sbb000649, acmc-209pk2, labotest-bb lt00453384, 1-4-chloro phenyl cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chloro-phenyl-cyclopentylcarboxylic acid
PubChem CID 97447
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)cyklopentan-1-karboxylsyra
LEDER C1CCC(C1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopentanecarboxylic acid
Smältpunkt 160,0 °C till 164,0 °C
CAS Min % 97.5
Färg Cream to Grey
CAS Max % 100.0
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel ClC6H4C5H8CO2H
Formel vikt 224.69
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.