Läs mer
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid, 99%
Produktkod. 10702411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10702411 10 g Glasflaska 10g
10205800 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10702411 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170690100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 72934-37-3 | C10H9ClO2 | 196.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72934-37-3
Molekylformel C10H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 196.63
MDL-nummer MFCD00001289
InChI-nyckel YAHLWSGIQJATGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, acmc-209oos, 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylicacid, 1-4chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid, 1-4-chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid
PubChem CID 98606
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)cyklopropan-1-karboxylsyra
LEDER C1CC1(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Smältpunkt 152.0°C to 155.0°C
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
Färg Vitt
CAS Max % 100.0
Kvantitet 10 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel ClC6H4C3H4CO2H
Formel vikt 196.63
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.