Läs mer
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine, 97%
Produktkod. 15455257
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455257 250 mg 250mg
15445257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32527.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17797-11-4 | C9H12ClN | 169.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17797-11-4
Molekylformel C9H12ClN
Molekylvikt (g/mol) 169.65
MDL-nummer MFCD08669636
InChI-nyckel JCUUNSQUTQELEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl propan-2-amine, 1-4-chlorophenyl-1-methylethylamine, 2-4-chlorophenyl prop-2-ylamine, 4-chloro-alpha,alpha-dimethylbenzylamine, 4-chlorocumylamine, alpha-amino-4-chlorocumene, 2-4-chlorophenyl-2-propanamine, 2-?4-chlorophenyl?propan-2-amine, benzenemethanamine,4-chloro-, a,, a-dimethyl, benzenemethanamine,4-chloro-a,a-dimethyl
PubChem CID 11030256
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)propan-2-amin
LEDER CC(C)(N)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Kokpunkt 43°C to 45°C (0.3 mmHg)
Odör Amine-like
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Formel vikt 169.66
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.