missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, TRC

Produktkod. 30133396
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133396 1 g
17954695 25 mg
17964265 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133396 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3804751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 59767-24-7
Molekylformel C14 H13 Cl O
Molekylvikt (g/mol) 232.71
IUPAC-namn 1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethanol
LEDER CC(O)(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)-1-Phenylethanol
Kvantitet 1 g
Synonym 1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, : Benzhydrol, 4-chloro-α-methyl- (6CI), (p-Chlorophenyl)methylphenylcarbinol, 1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, 1-(p-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, 4-Chloro(α-methyl-α-phenyl)benzenemethanol, EGIS 5927, p-Chloro-α-methylbenzhydrol
InChI formel InChI=1S/C14H13ClO/c1-14(16,11-5-3-2-4-6-11)12-7-9-13(15)10-8-12/h2-10,16H,1H3
Formel vikt 232.0655
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.