Läs mer
1-(4-klorfenyl)-1H-pyrrol-2-karbaldehyd, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10783653
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10783653 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10621313 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10783653 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW04034DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 37560-50-2
Molekylformel C11H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 205.641
MDL-nummer MFCD00174283
InChI-nyckel NNQOVJLQFYROBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-4-chlorophenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-chlorphenyl-2-pyrrolcarbaldehyd, 1-4-chloro-phenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehy de, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-4-chlorophenyl
PubChem CID 737212
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)pyrrol-2-karbaldehyd
LEDER C1=CN(C(=C1)C=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.64
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk