Läs mer
1-(4-Chlorophenyl)-3-[(2-nitrophenyl)methoxy]pyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Chlorophenyl)-3-[(2-nitrophenyl)methoxy]pyrazole |
| CAS | 220368-29-6 |
| Molekylformel | C16H12ClN3O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)-3-[(2-nitrophenyl)methoxy]-1H-pyrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12ClN3O3/c17-13-5-7-14(8-6-13)19-10-9-16(18-19)23-11-12-3-1-2-4-15(12)20(21)22/h1-10H,11H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenyl)-3-[(2-nitrophenyl)methoxy]pyrazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.74 |
| Formel vikt | 329.0567 |