Läs mer
1-(4-Chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15459616
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459616 250 mg 250mg
15449616 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15459616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H65397.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 369-77-7 | Molecular Formula: C14H9Cl2F3N2O | Molecular Weight: 349.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 369-77-7
Molekylformel C14H9Cl2F3N2O
Molekylvikt (g/mol) 349.13
MDL-nummer MFCD00867294
InChI-nyckel ZFSXZJXLKAJIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cloflucarban, halocarban, irgasan cf3, cloflucarbon, trifluoromethyldichlorocarbanilide, unii-i5zzy3dc5g, cloflucarban usan, 4,4'-dichloro-3-trifluoromethyl carbanilide, i5zzy3dc5g, halocarban inn
PubChem CID 9719
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)-3-[4-klor-3-(trifluormetyl)fenyl]urea
LEDER FC(F)(F)C1=CC(NC(=O)NC2=CC=C(Cl)C=C2)=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 349.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.