Läs mer
1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol, 97%
Produktkod. 15490138
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490138 1 g 1g
15400148 5 g 5g
15410148 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53381.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14506-33-3 | C10H11ClO | 182.647 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14506-33-3
Molekylformel C10H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 182.647
MDL-nummer MFCD03427246
InChI-nyckel GJODRJDLQVBTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl-3-buten-1-ol, 1-4-chlorophenyl but-3-en-1-ol, benzenemethanol,4-chloro-a-2-propen-1-yl, 4-4-chlorophenyl-1-buten-4-ol, 1-4-chloro-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-20apb1, 4-chloro-alpha-allylbenzyl alcohol, 4-4-chlorophenyl but-1-en-4-ol, 1-4-chlorophenyl-but-3-en-1-ol
PubChem CID 2757771
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)but-3-en-1-ol
LEDER C=CCC(C1=CC=C(C=C1)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol
Densitet 1.137
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1.544
Kokpunkt 140°C (2 mmHg)
Formel vikt 182.65
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.