Läs mer
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 1798-83-0 |
| Molekylformel | C11H15Cl2NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14ClNO.ClH/c1-13(2)8-7-11(14)9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6H,7-8H2,1-2H3;1H |
| LEDER | CN(C)CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Cl.Cl |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.15 |