missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-pentanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tebuconazole Impurity 1 |
| CAS | 66346-01-8 |
| Molekylformel | C13 H17 Cl O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-pentanone, Tebuconazole Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17ClO/c1-13(2,3)12(15)9-6-10-4-7-11(14)8-5-10/h4-5,7-8H,6,9H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)C(=O)CCc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylpentan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.73 |
| Formel vikt | 224.0968 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?