missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(4-Chlorophenyl)-5-[6-[[4-[(4-chlorophenyl)amino]-6-[(1S,2R,3R,4R)-1,2,3,4,5-pentahydroxypentyl]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]hexyl]biguanide D-Gluconic Acid, TRC

Produktkod. 30134691
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134691 500 mg
30012623 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134691 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC378545500MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3046108-31-7
Molekylformel C28H38Cl2N10O5 • C6H12O7
Molekylvikt (g/mol) 861.73
Synonym Chlorhexidine Impurity J D-Gluconic Acid;
IUPAC-namn 1-[amino-(4-chloroanilino)methylidene]-2-[6-[[4-(4-chloroanilino)-6-[(1S,2R,3R,4R)-1,2,3,4,5-pentahydroxypentyl]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]hexyl]guanidine;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoic acid
LEDER N=C(NC(NCCCCCCNC1=NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=NC([C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=N1)=N)NC3=CC=C(Cl)C=C3.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)-5-[6-[(4-[(4-chlorophenyl)amino]-6-[(1S,2R,3R,4R)-1,2,3,4,5-pentahydroxypentyl]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]hexyl]biguanide D-Gluconic Acid Salt
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C28H38Cl2N10O5.C6H12O7/c29-16-5-9-18(10-6-16)35-26(32)39-25(31)33-13-3-1-2-4-14-34-27-37-24(23(45)22(44)21(43)20(42)15-41)38-28(40-27)36-19-11-7-17(30)8-12-19;7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h5-12,20-23,41-45H,1-4,13-15H2,(H5,31,32,33,35,39)(H2,34,36,37,38,40);2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t20-,21-,22+,23-;2-,3-,4+,5-/m11/s1
Formel vikt 860.3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.