Läs mer
1-(4-klorfenyl)-5-metyl-lH-pyrazol-4-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10324272
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10324272 1 g 1g
10242772 250 mg 250mg
10091314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10324272 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00081DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 288252-38-0
Molekylformel C11H8Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 255.098
MDL-nummer MFCD03407325
InChI-nyckel KUQHQFYKJPXTNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic chloride, 1-4-chloro-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-4-chlorophenyl-5-methyl
PubChem CID 2776128
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)-5-metylpyrazol-4-karbonylklorid
LEDER CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 255.1
Procent renhet 97%