Läs mer
1-(4-klorfenyl)-5-metyl-lH-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10632253
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10632253 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10467232 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10148754 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10632253 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD10529EA
 Begränsad artikel
Kemiska identifierare
CAS 187998-35-2
Molekylformel C11H9ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 236.655
MDL-nummer MFCD01566260
InChI-nyckel OAPQKGGVDCZENK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777166
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)-5-metylpyrazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-chlorophenyl-5-methyl, buttpark 9618-16, salor-int l317632-1ea, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic-acid, 4-chloro-4-carboxy-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-chlorophenyl-5-methyl
Formel vikt 236.66
Procent renhet 97%