Läs mer
1-(4-klorfenyl)-5-propyl-lH-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10521872
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10521872 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10222882 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10521872 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK01547DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 175137-17-4
Molekylformel C13H13ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 264.709
MDL-nummer MFCD00068141
InChI-nyckel RTLVBOYPVGHHGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-chlorophenyl-5-propyl, maybridge1_003964, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-chlorophenyl-5-propyl, 1-4-chloro-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2777583
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)-5-propylpyrazol-4-karboxylsyra
LEDER CCCC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 264.71
Procent renhet 97%