Läs mer
1-(4-klorfenyl)-5-(trifluormetyl)-lH-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10662705
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10662705 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10005962 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10662705 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK01550EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 98534-80-6
Molekylformel C11H6ClF3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 290.626
MDL-nummer MFCD00068142
InChI-nyckel HSZJMDBOSZVDOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, maybridge1_004008, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl
PubChem CID 688687
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)-5-(trifluormetyl)pyrazol-4-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=CC=C1N2C(=C(C=N2)C(=O)O)C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 290.63
Procent renhet 97%