Läs mer
1-(4-Klorofenyl)biguanidhydroklorid, 97 %
Produktkod. 11315309
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11315309 1 g 1g
11325309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11315309 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20311.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4022-81-5 | C8H11Cl2N5 | 248,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4022-81-5
Molekylformel C8H11Cl2N5
Molekylvikt (g/mol) 248.11
MDL-nummer MFCD00053020
InChI-nyckel NAFSLMFLGYXGIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 1-p-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 1-carbamimidamido-n-4-chlorophenyl methanimidamide hydrochloride, n-p-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 4-chloroanilino imino methyl amino methanimidamide hydrochloride, n-4-chlorophenyl-imidocarbonimidic diamide monohydrochloride, 1-carbamimidoyl-3-4-chlorophenyl guanidine, acmc-20apaw, n-p-chlorophenylbiguanide hydrochloride, 1-4-chlorophenyl-biguanide hydrochloride
PubChem CID 458746
LEDER [Cl-].NC([NH3+])=NC(N)=NC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Smältpunkt 247 °C till 250 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3732533
IUPAC-namn N-[amino(azaniumyl)metyliden]-N''-(4-klorfenyl)guanidinklorid
Formel vikt 248.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.