Läs mer
1-(4-Klorofenyl)biguanidhydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
1-(4-klorofenyl)biguanidhydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride |
| CAS | 4022-81-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H10 Cl N5 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H |
| LEDER | Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-karbamimidoyl-3-(4-klorofenyl)guanidin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.11 |
| Visa mer |