Läs mer
1-(4-klorofenyl)biguanidhydroklorid, TRC
Produktkod. 17971355
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971355 10 g
17950655 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17971355 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37854010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4022-81-5
Molekylformel C8 H10 Cl N5 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 248.11
Synonym Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-(p-chlorophenyl)-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride, 1-(p-Chlorophenyl)biguanide monohydrochloride, Aminylium, [amino[[[(4-chlorophenyl)amino]iminomethyl]amino]methylene]-, chloride, Aminylium, [amino[[[(4-chlorophenyl)amino]iminomethyl]amino]methylene]-, chloride (1:1), N-(4-Chlorophenyl)imidodicarbonimidic diamide monohydrochloride, N-p-Chlorophenylbiguanide hydrochloride
IUPAC-namn 1-karbamimidoyl-3-(4-klorofenyl)guanidin; hydroklorid
LEDER Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
Formel vikt 247.0392