Läs mer
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutane Carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile |
| CAS | 28049-61-8 |
| Molekylformel | C11 H10 Cl N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C2(CCC2)C#N |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.66 |
| Formel vikt | 191.0502 |