Läs mer
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutane-d6 Carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutane-d6 Carbonitrile |
| CAS | 1217114-23-2 |
| Molekylformel | C11H4D6ClN |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile-d6, 1-(p-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile-d6, NSC 154613-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2/i1D2,6D2,7D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C(C#N)(c2ccc(Cl)cc2)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenyl)-2,2,3,3,4,4-hexadeuteriocyclobutane-1-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.69 |