missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile, Mikromol™
Beskrivning
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile |
| CAS | 28049-61-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H10 Cl N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity F, Sibutramine Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C2(CCC2)C#N |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?