missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]methylamine, TRC

Produktkod. 30359586
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30359586 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359586 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC35043525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material [1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]methylamine
CAS 63010-09-3
Molekylformel C11H14ClN
Kvantitet 25 mg
Synonym [1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]methylamine
InChI formel InChI=1S/C11H14ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-8,13H2
LEDER C1CC(C1)(CN)C2=CC=C(C=C2)Cl
IUPAC-namn (1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl)methanamine
Molekylvikt (g/mol) 195.69
Formel vikt 195.0815
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.