Läs mer
1-(4-klorofenyl)cyklohexan-1-karboxylsyra, 95 %
Produktkod. 11347405
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347405 25 g 25g
11337405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347405 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05336.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 58880-37-8 | C13H14ClO2 | 237,70 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58880-37-8
Molekylformel C13H14ClO2
Molekylvikt (g/mol) 237.70
MDL-nummer MFCD00019350
InChI-nyckel UPNXUJXIIZGXLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-1cuiq, 4-chlorophenylcyclohexanecarboxylic acid, 4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylicacid
PubChem CID 100873
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)cyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)C1(CCCCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Smältpunkt 151 °C till 153 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3297868
Formel vikt 238.71
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.