Läs mer
1-[(4-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, Mikromol™
Beskrivning
1-[(4-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(4-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole |
| CAS | 23593-71-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[(4-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H17 Cl N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[(4-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, Clotrimazole Imp. B (EP), Clotrimazole Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-13-11-20(12-14-21)22(25-16-15-24-17-25,18-7-3-1-4-8-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-17H |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4 |
| IUPAC-namn | 1-[(4-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole |
| Visa mer |